Tisk…
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 2-(chloromethyl)oxazole-4-carboxylate
OR1452-1G OR1452-250MG
APOSOR1452-1GEA 1780 CZK
APOSOR1452-1G APOSOR1452-250MG
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₆ClNO₃
MW: 175,57 g/mol
Bod tání: 72…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660133
CAS číslo: 208465-72-9
UN: 3261
ADR: 8,III