Tisk…
N-Boc-L-prolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinol, 1-Boc-2-(S)-pyrrolidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, N-Boc-L-Prolinol
OR14516-100G OR14516-25G OR14516-5G
APOSOR14516-100GEA 1540 CZK
APOSOR14516-100G APOSOR14516-25G APOSOR14516-5G
N-Boc-L-prolinol
N-Boc-L-prolinol
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
Bod varu: 150 °C/4mmHg
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066232
CAS číslo: 69610-40-8