Tisk…
(R)-(-)-Prolinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
OR14514-25G OR14514-5G OR14514-100G
APOSOR14514-25GEA 1160 CZK
APOSOR14514-25G APOSOR14514-5G APOSOR14514-100G
(R)-(-)-Prolinol 95%
(R)-(-)-Prolinol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Bod varu: 74…76 °C/2mmHg
Hustota: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064321
CAS číslo: 68832-13-3