Tisk…
5-Chloro-1-pentyne 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14511-25G OR14511-5G
APOSOR14511-25GEA 3410 CZK
APOSOR14511-25G APOSOR14511-5G
5-Chloro-1-pentyne 98%
5-Chloro-1-pentyne
Vzorec: C₅H₇Cl
Bod varu: 67…69 °C/145mmHg
Hustota: 0,968 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001014
CAS číslo: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II