Tisk…
5-Hexen-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hexen-6-ol, 5-Hexen-1-ol
OR14506-5G OR14506-1G OR14506-25G
APOSOR14506-5GEA 705 CZK
APOSOR14506-5G APOSOR14506-1G APOSOR14506-25G
5-Hexen-1-ol 97%
5-Hexen-1-ol
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 152…155 °C
Bod tání: < –20 °C
Hustota: 0,834 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002981
CAS číslo: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 2924
ADR: 3+8,III