Tisk…
Pyridine-2-carboxamidoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14504-25G OR14504-5G
APOSOR14504-25GEA 1780 CZK
APOSOR14504-25G APOSOR14504-5G
Pyridine-2-carboxamidoxime
Pyridine-2-carboxamidoxime
Vzorec: C₆H₇N₃O
Bod tání: 120…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085159
CAS číslo: 1772-01-6