2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-5-pyridinemethanol, 6-Amino-3-pyridinemethanol, 2-Amino-5-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Aminopyridine-5-methanol, (6-Aminopyridin-3-yl)methanol, (6-Amino-3-pyridyl)methanol
OR14503-1G
OR14503-250MG
APOSOR14503-1GEA
1870
CZK
APOSOR14503-1G
APOSOR14503-250MG
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine
Vzorec:
C₆H₈N₂O MW: 124.14 g/mol Bod tání: 113…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659089 CAS číslo: 113293-71-3 |