Tisk…
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14502-1G OR14502-250MG OR14502-5G
APOSOR14502-1GEA 1910 CZK
APOSOR14502-1G APOSOR14502-250MG APOSOR14502-5G
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
Bod tání: 290…292 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663979
CAS číslo: 1077-94-7