Tisk…
3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14501-1G OR14501-250MG
APOSOR14501-1GEA 7080 CZK
APOSOR14501-1G APOSOR14501-250MG
3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol 95%
3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658990
CAS číslo: 83278-86-8