Tisk…
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1450-100MG OR1450-250MG OR1450-500MG OR1450-2.5G OR1450-5G
APOSOR1450-100MGEA 1740 CZK
APOSOR1450-100MG APOSOR1450-250MG APOSOR1450-500MG APOSOR1450-2.5G APOSOR1450-5G
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797477
CAS číslo: 33545-40-3