Tisk…
3-Imidazol-1-ylpropionic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(1-Imidazolyl)propanoic Acid, 3-(1H-Imidazol-1-yl)propanoic acid
OR14498-1G OR14498-250MG
APOSOR14498-1GEA 6220 CZK
APOSOR14498-1G APOSOR14498-250MG
3-Imidazol-1-ylpropionic acid 96%
3-Imidazol-1-ylpropionic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Bod tání: 147…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02731119
CAS číslo: 18999-45-6