Tisk…
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-4-(4-Formylphenyl)piperazine, 4-Piperazin-1-ylbenzaldehyde, N4-BOC protected
OR14490-25G
APOSOR14490-25GEA 5030 CZK
APOSOR14490-25G
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Vzorec: C₁₆H₂₂N₂O₃
MW: 290,3600 g/mol
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864663
CAS číslo: 197638-83-8