Tisk…
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylquinoline-6-methanol
OR14489-1G OR14489-5G
APOSOR14489-1GEA 5460 CZK
APOSOR14489-1G APOSOR14489-5G
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,215 g/mol
Bod tání: 136…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659066
CAS číslo: 108166-02-5