Tisk…
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14488-100G OR14488-25G OR14488-5G
APOSOR14488-100GEA 2820 CZK
APOSOR14488-100G APOSOR14488-25G APOSOR14488-5G
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 99%
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Bod tání: 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00748504
CAS číslo: 635-80-3