Tisk…
Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14486-1G OR14486-250MG
APOSOR14486-1GEA 14060 CZK
APOSOR14486-1G APOSOR14486-250MG
Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Furan-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₃ClO₃S
Bod varu: 79…81 °C/10mmHg
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06658968
CAS číslo: 52665-48-2
UN: 3265
ADR: 8,III