Tisk…
2-Amino-3-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14485-25G OR14485-5G
APOSOR14485-25GEA 744 CZK
APOSOR14485-25G APOSOR14485-5G
2-Amino-3-nitrophenol
2-Amino-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010875
CAS číslo: 603-85-0
EINECS: 210-060-1