Tisk…
2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)thio]benzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1448-1G OR1448-5G OR1448-25G
APOSOR1448-1GEA 5260 CZK
APOSOR1448-1G APOSOR1448-5G APOSOR1448-25G
2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)thio]benzoic acid 95+%
2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)thio]benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂O₄S
Bod tání: 129…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203074
CAS číslo: 110284-79-2