4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14472-1G
OR14472-250MG
APOSOR14472-1GEA
0
CZK
APOSOR14472-1G
APOSOR14472-250MG
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
Vzorec:
C₁₄H₁₆ClNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00954911 CAS číslo: 139084-68-7 |