Tisk…
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14469-10G OR14469-1G OR14469-5G
APOSOR14469-10GEA 25460 CZK
APOSOR14469-10G APOSOR14469-1G APOSOR14469-5G
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Vzorec: C₉H₈Cl₂O₃
Bod tání: 74…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017189
CAS číslo: 24295-27-0