Tisk…
4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
OR14462-1G
APOSOR14462-1GEA 5130 CZK
APOSOR14462-1G
4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide 95%
4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃S
MW: 233,34 g/mol
Bod tání: 187…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05134110
CAS číslo: 26029-10-7