4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4,5-Dibenzyl-3-thio-4H-1,2,4-triazole
OR14452-250MG
OR14452-50MG
APOSOR14452-250MGEA
744
CZK
APOSOR14452-250MG
APOSOR14452-50MG
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Vzorec:
C₁₆H₁₅N₃S MW: 281.38 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00837917 CAS číslo: 83673-68-1 |