Tisk…
2-Methyl-3-furohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-3-furoic hydrazide
OR14440-1G OR14440-5G
APOSOR14440-1GEA 5200 CZK
APOSOR14440-1G APOSOR14440-5G
2-Methyl-3-furohydrazide
2-Methyl-3-furohydrazide
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Bod tání: 153…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01330023
CAS číslo: 315672-60-7