Tisk…
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14436-1G OR14436-250MG
APOSOR14436-1GEA 2780 CZK
APOSOR14436-1G APOSOR14436-250MG
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Vzorec: C₉H₉NO₄
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075788
CAS číslo: 22106-39-4