Tisk…
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14426-25G OR14426-5G
APOSOR14426-25GEA 8500 CZK
APOSOR14426-25G APOSOR14426-5G
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₄H₇N₃S₂
MW: 161,25 g/mol
Bod tání: 133…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040401
CAS číslo: 25660-70-2
EINECS: 247-169-9