Tisk…
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
OR14421-5G OR14421-25G
APOSOR14421-5GEA 622 CZK
APOSOR14421-5G APOSOR14421-25G
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate 97%
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Bod tání: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016997
CAS číslo: 713-52-0