Tisk…
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1442-1G OR1442-5G
APOSOR1442-1GEA 3310 CZK
APOSOR1442-1G APOSOR1442-5G
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₇NO₂S
Bod tání: 143…145 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06797484
CAS číslo: 82782-85-2