Tisk…

Methyl-5-bromosalicylate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 5-bromo-2-hydroxybenzoate

OR14417-25G OR14417-5G OR14417-100G
APOSOR14417-25GEA 1370 CZK
APOSOR14417-25G APOSOR14417-5G APOSOR14417-100G
Methyl-5-bromosalicylate
Methyl-5-bromosalicylate
Vzorec: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Bod tání: 61…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016460
CAS číslo: 4068-76-2
EINECS: 223-776-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR