Tisk…
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)acrylate, Methyl 4-hydroxycinnamate
OR14414-100G OR14414-25G OR14414-5G
APOSOR14414-100GEA 5100 CZK
APOSOR14414-100G APOSOR14414-25G APOSOR14414-5G
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,1846 g/mol
Bod tání: 137…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00157167
CAS číslo: 3943-97-3