Tisk…
7-Methoxyindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Methoxy-1H-indole, Indol-7-yl methyl ether
OR1441-5G OR1441-25G
APOSOR1441-5GEA 1620 CZK
APOSOR1441-5G APOSOR1441-25G
7-Methoxyindole 98%
7-Methoxyindole
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Bod varu: 108…110 °C/0,3mmHg
Hustota: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00047203
CAS číslo: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1