Tisk…
3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14402-1G OR14402-25G OR14402-5G
APOSOR14402-1GEA 1240 CZK
APOSOR14402-1G APOSOR14402-25G APOSOR14402-5G
3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
Vzorec: C₁₆H₁₂O₄
Bod tání: 234 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017682
CAS číslo: 6889-78-7