Tisk…
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14393-1G OR14393-250MG
APOSOR14393-1GEA 0 CZK
APOSOR14393-1G APOSOR14393-250MG
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Bod tání: 289…291 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067843
CAS číslo: 175135-86-1