Tisk…
3-(3-Oxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-indazol-2-yl)benzenecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-3-oxo-2H-indazol-2-yl)benzoic acid
OR14390-1G OR14390-500MG
APOSOR14390-1GEA 1040 CZK
APOSOR14390-1G APOSOR14390-500MG
3-(3-Oxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-indazol-2-yl)benzenecarboxylic acid
3-(3-Oxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-indazol-2-yl)benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂O₃
MW: 258,28 g/mol
Bod tání: 281 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659578
CAS číslo: 885949-86-0