Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methyl 4-(pyrrolidin-1-yl)benzoate
OR1439-10G
OR1439-1G
OR1439-5G
APOSOR1439-10GEA
25460
CZK
APOSOR1439-10G
APOSOR1439-1G
APOSOR1439-5G
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Vzorec:
C₁₂H₁₅NO₂ MW: 205.26 g/mol Bod tání: 141…143 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00731259 CAS číslo: 129414-26-2 |