Tisk…
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14384-1G OR14384-5G
APOSOR14384-1GEA 4140 CZK
APOSOR14384-1G APOSOR14384-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₇H₁₃NO₃
Bod tání: 210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160581
CAS číslo: 4364-02-7