Tisk…
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14373-1G OR14373-250MG
APOSOR14373-1GEA 4960 CZK
APOSOR14373-1G APOSOR14373-250MG
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
Vzorec: C₁₆H₉Cl₂NO₂
Bod tání: 288 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034813
CAS číslo: 126088-20-8