2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1437-1G
OR1437-5G
APOSOR1437-1GEA
1330
CZK
APOSOR1437-1G
APOSOR1437-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Vzorec:
C₁₁H₈N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00128308 CAS číslo: 33265-71-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |