Tisk…
3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14369-1G OR14369-5G OR14369-25G
APOSOR14369-1GEA 622 CZK
APOSOR14369-1G APOSOR14369-5G APOSOR14369-25G
3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod tání: 92…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00663621
CAS číslo: 2892-29-7
UN: 3335
ADR: 9,III