Tisk…
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14362-1G OR14362-250MG
APOSOR14362-1GEA 2110 CZK
APOSOR14362-1G APOSOR14362-250MG
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
Vzorec: C₁₆H₁₈N₄O
Bod tání: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659555
CAS číslo: 885949-69-9