Tisk…
4-[4-(4-Aminobenzoyl)piperazino]benzenecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[4-(4-Aminobenzoyl)piperazin-1-yl]benzonitrile
OR14359-1G OR14359-500MG
APOSOR14359-1GEA 10580 CZK
APOSOR14359-1G APOSOR14359-500MG
4-[4-(4-Aminobenzoyl)piperazino]benzenecarbonitrile
4-[4-(4-Aminobenzoyl)piperazino]benzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₈H₁₈N₄O
MW: 306,37 g/mol
Bod tání: 195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659560
CAS číslo: 885949-73-5