Tisk…
7-Bromoisatin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 7-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 7-Bromoindoline-2,3-dione
OR14358-25G OR14358-5G OR14358-100G
APOSOR14358-25GEA 2820 CZK
APOSOR14358-25G APOSOR14358-5G APOSOR14358-100G
7-Bromoisatin 95%
7-Bromoisatin
Vzorec: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Bod tání: 191…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00774354
CAS číslo: 20780-74-9