Tisk…
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
OR14354-1G OR14354-250MG
APOSOR14354-1GEA 1740 CZK
APOSOR14354-1G APOSOR14354-250MG
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bod varu: 134…135 °C/2,3mmHg
Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411542
CAS číslo: 16205-44-0