tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR14352-1G
OR14352-25G
OR14352-5G
APOSOR14352-1GEA
744
CZK
APOSOR14352-1G
APOSOR14352-25G
APOSOR14352-5G
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate
Vzorec:
C₁₃H₁₉NO₃ Bod tání: 97…99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06411553 CAS číslo: 123986-64-1 |