Tisk…
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14345-100MG OR14345-1G OR14345-250MG
APOSOR14345-100MGEA 622 CZK
APOSOR14345-100MG APOSOR14345-1G APOSOR14345-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₃
Bod tání: 232…233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03011595
CAS číslo: 23000-14-8