Tisk…
4-Iodo-5-methylisoxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14344-1G OR14344-250MG
APOSOR14344-1GEA 6850 CZK
APOSOR14344-1G APOSOR14344-250MG
4-Iodo-5-methylisoxazole 97%
4-Iodo-5-methylisoxazole
Vzorec: C₄H₄INO
Bod tání: 27…28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06411541
CAS číslo: 7064-38-2