Tisk…

Thiazole-2-carbaldehyde 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde

OR14343-1G OR14343-5G OR14343-250MG
APOSOR14343-1GEA 705 CZK
APOSOR14343-1G APOSOR14343-5G APOSOR14343-250MG
Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Thiazole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₄H₃NOS
MW: 113,13 g/mol
Bod varu: 61…63 °C/15mmHg
Hustota: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00142924
CAS číslo: 10200-59-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR