Tisk…
Kyselina jantarová ACS
OR14341-1KG OR14341-25KG OR14341-5KG
APOSOR14341-1KGEA 5230 CZK
APOSOR14341-1KG APOSOR14341-25KG APOSOR14341-5KG
Kyselina jantarová ACS
Kyselina jantarová
Vzorec: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118,09 g/mol
Bod varu: 235 °C
Bod tání: 188…190 °C
Hustota: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002789
CAS číslo: 110-15-6