Tisk…
Chinhydron
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzoquinone-hydroquinone, p-Benzoquinone hydroquinone complex, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol (1:1)
OR14340-100G OR14340-250G OR14340-500G
APOSOR14340-100GEA 1490 CZK
APOSOR14340-100G APOSOR14340-250G APOSOR14340-500G
Chinhydron
Chinhydron
Vzorec: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
MW: 218,21 g/mol
Bod tání: 173…174 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010310
CAS číslo: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III