Tisk…
6-Methoxysalicylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid, 6-Hydroxy-o-anisic acid
OR14337-1G OR14337-5G
APOSOR14337-1GEA 622 CZK
APOSOR14337-1G APOSOR14337-5G
6-Methoxysalicylic acid
6-Methoxysalicylic acid
Vzorec: C₈H₈O₄
Bod tání: 134…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674090
CAS číslo: 3147-64-6