Tisk…
5-Methoxysalicylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methoxybenzoic acid
OR14336-100G OR14336-250G OR14336-25G
APOSOR14336-100GEA 3410 CZK
APOSOR14336-100G APOSOR14336-250G APOSOR14336-25G
5-Methoxysalicylic acid 98%
5-Methoxysalicylic acid
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168.15
Bod varu: 327
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002459
CAS číslo: 2612-02-4
EINECS: 220-037-8