5-Quinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR14331-5G
OR14331-10G
OR14331-25G
APOSOR14331-5GEA
1660
CZK
APOSOR14331-5G
APOSOR14331-10G
APOSOR14331-25G
5-Quinolinol 98%
5-Quinolinol
Vzorec:
C₉H₇NO Bod tání: 223…226 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006792 CAS číslo: 578-67-6 EINECS: 209-428-4 |